C9157
Activated charcoal
suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
Charcoal activated
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
descrição
acid-washed with hydrochloric acid
Formulário
powder
temperatura de autoignição
842 °F
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?