21175
Calcium L-lactate pentahydrate
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Calcii lactas pentahydricus, L-Lactic acid calcium salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
solid
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2/t2*2-;;;;;;/m00....../s1
chave InChI
HPVJXNNKHRNBOY-VFGZHDCSSA-L
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?