Documentos Principais
171417
Sigma-Aldrich
2-Aminopentane
97%
Sinônimo(s):
1-Methylbutylamine, 2-Amylamine
Selecione um tamanho
5 G
R$ 444,00
R$ 444,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 444,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH2)CH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
87.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 444,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4020 (lit.)
p.e.
90.5-91.5 °C (lit.)
densidade
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
chave InChI
IGEIPFLJVCPEKU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Jan Leipert et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(12), 2538-2547 (2017-09-01)
N-acyl homoserine lactones (AHL) are small signal molecules involved in the quorum sensing of many gram-negative bacteria, and play an important role in biofilm formation and pathogenesis. Present analytical methods for identification and quantification of AHL require time-consuming sample preparation
Jan Leipert et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4737-4748 (2018-02-23)
The identification and quantification of molecules involved in bacterial communication are major prerequisites for the understanding of interspecies interactions at the molecular level. We developed a procedure allowing the determination of 2-heptyl-4(1H)-quinolone (HHQ) and 2-heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone (PQS) and the virulence factor