Documentos Principais
108030
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methyl-1-propene
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
β-Methallyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(CH3)CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
90.55
Beilstein:
878160
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050134
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.12 (vs air)
pressão de vapor
102 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
90%
temperatura de autoignição
899 °F
contém
~600 ppm BHT as stabilizer
Lim. expl.
9.3 %
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
71-72 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
densidade
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
chave InChI
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Chloro-2-methyl-1-propene is the reactant for the synthesis of cyclobutanone.
Aplicação
3-Chloro-2-methyl-1-propene was used to study ring opening polymerization of oxirane derivatives using organotin phosphate condensate. It was used to study cationic polymerization of 3-Chloro-2-methyl-1-propene using using AICI3 and A3IBr, as initiators.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ring-opening polymerization of various oxirane derivatives using organotin phosphate condensate; selective synthesis of the polyether containing oxirane ring in the side chain.
Iwasa N, et al.
Polym. Bull., 61(2), 207-216 (2008)
Cyclobutanone from Methylenecyclopropane via Oxaspiropentane.
Salaun JRJC and Conia JM.
Organic Syntheses, 36-36 (1977)
The cationic polymerization of 3-chloro-2-methyl-1-propene.
Marek M, et al.
Makromol. Chem., 187(10), 2337-2344 (1986)
3-Chloro-2-methylpropene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III57-III58 (2004-01-01)
3-Chloro-2-methylpropene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 100-101 (2011-08-19)