Documentos Principais
8.05905
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methyl-1-propene
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Chloro-2-methyl-1-propene, ß-Methallyl chloride, 3-Chloroisobutylene
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2C(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
90.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
209-251-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
140 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
540 °C
potência
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
2.2-10.4 % (v/v)
pf
-80 °C
temperatura de transição
flash point -18 °C
solubilidade
0.5 g/L
densidade
0.93 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=C)C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
chave InChI
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.927
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6