161950
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
99%
Sinônimo(s):
1,3-Diethyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione, 1,3-Diethyldihydro-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 1,3-Diethylthiobarbituric acid, N,N′-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Ensaio
99%
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
pf
109-112 °C (lit.)
solubilidade
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
cadeia de caracteres SMILES
CCN1C(=O)CC(=O)N(CC)C1=S
InChI
1S/C8H12N2O2S/c1-3-9-6(11)5-7(12)10(4-2)8(9)13/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
SHBTUGJAKBRBBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?