Merck
Pular para
44977
DISBAC2(3), Voltage Sensitive Probe
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[3-(1,3-Diethylhexahydro-4,6-dioxo-2-thioxo-5-pyrimidinyl)-2-propen-1-ylidene]-1,3-diethyldihydro-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, Bis(1,3-diethylthiobarbituric acid)trimethine oxonol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
1 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 4.745,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H24N4O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
436.55
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-325-5
Beilstein/REAXYS Number:
1232950
MDL number:
R$ 4.745,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
fluorescence
λex 535 nm; λem 560 nm in DMSO
suitability
complies for Infrared spectrum
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN1C(=O)C(\C=C\C=C2\C(=O)N(CC)C(=S)N(CC)C2=O)C(=O)N(CC)C1=S
InChI
1S/C19H24N4O4S2/c1-5-20-14(24)12(15(25)21(6-2)18(20)28)10-9-11-13-16(26)22(7-3)19(29)23(8-4)17(13)27/h9-12H,5-8H2,1-4H3/b10-9+
InChI key
VJYNRXFXHKIGLT-MDZDMXLPSA-N
Application
DISBAC2(3), Voltage Sensitive Probe is used for single-cell fluorescence imaging of transmembrane conductance and potential change.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
8.02940930709SML2683
dBET6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2683
dBET6
suitability
complies for Infrared spectrum
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 535 nm; λem 560 nm in DMSO
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0%
assay
≥98% (HPLC)
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)