Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5077 (lit.)
p.e.
155 °C/15 mmHg (lit.)
pf
17 °C (lit.)
densidade
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H18O/c1-2-3-4-8-11-13(14)12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10H,2-4,8,11H2,1H3
chave InChI
UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?