V659
Valerophenone
99%
Sinônimo(s):
Butyl phenyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.5143 (lit.)
pb
244-245 °C (lit.)
densidade
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
chave InChI
XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup