124338
Butyrophenone
≥99%
Sinônimo(s):
1-Benzoylpropane, 1-Phenyl-1-butanone, NSC 8463, Phenyl propyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.520 (lit.)
pb
228-230 °C (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
chave InChI
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
88 °C