15879
Octaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Sinônimo(s):
PED-diol (n=8)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (oligomer purity)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O9/c17-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-15-25-16-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-18/h17-18H,1-16H2
chave InChI
GLZWNFNQMJAZGY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves