B2059
Biotin Polyethyleneoxide Iodoacetamide
Sinônimo(s):
Biotin PEO Iodoacetamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Sulfhydryl specific, water soluble biotinylation reagent
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ICC(=O)NCCOCCOCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C18H31IN4O5S/c19-11-16(25)21-6-8-28-10-9-27-7-5-20-15(24)4-2-1-3-14-17-13(12-29-14)22-18(26)23-17/h13-14,17H,1-12H2,(H,20,24)(H,21,25)(H2,22,23,26)
chave InChI
LWGLKVINXNMNJX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Incorporates a 12 atom hydrophilic spacer.
- Typically coupled to sulfhydryl groups at pH 7.5 - 8.5
- Especially useful for cysteine labeling in many proteomics type applications such as peptide mapping and mass spectrometry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.