Documentos Principais
157295
Sigma-Aldrich
Diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
97%
About This Item
Fórmula linear:
C3H4(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
p.e.
70-75 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7(6)9(11)13-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
chave InChI
SXLDHZFJMXLFJU-RNFRBKRXSA-N
Descrição geral
Diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate was obtained from the reaction of bis(acetonitrile)bis(diethyl fumarate)cobalt(0) with dibromomethane.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cyclopropanation of dimethyl fumarate and maleate with gem-dihalides catalyzed by Co (0)-or Ni (0)-complex and zinc.
Kanai H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56(6), 1592-1597 (1983)