128562
Hexaketocyclohexane octahydrate
97%
Sinônimo(s):
Cyclohexanehexone octahydrate, Triquinoyl octahydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
99 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6O6.8H2O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;;;;;;;/h;8*1H2
chave InChI
MQIMWEBORAIJPP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3