156876
N-(2-Hydroxyethyl)aniline
98%
Sinônimo(s):
2-(Phenylamino)ethanol, 2-Anilinoethanol, N-Phenylethanolamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.578 (lit.)
pb
278-282 °C/760 mmHg (lit.)
densidade
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCNc1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c10-7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2
chave InChI
MWGATWIBSKHFMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Blood, Blood,hematopoietic system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup