Documentos Principais
P22400
Sigma-Aldrich
N-Phenyldiethanolamine
97%
Sinônimo(s):
2,2′-(Phenylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)aniline, N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
Selecione um tamanho
250 G
R$ 288,00
1 KG
R$ 554,00
R$ 288,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 288,00
1 KG
R$ 554,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5N(CH2CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
181.23
Beilstein:
2096832
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 288,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
56-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
chave InChI
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Piotr Król et al.
Colloid and polymer science, 289(15-16), 1757-1767 (2011-12-02)
WAXS, DSC and AFM methods were employed to compare phase structures of the coatings obtained from waterborne polyurethane cationomers which had been synthesised in the reaction of some diisocyanates (MDI, IPDI, TDI and HDI) with polyoxyethylene glycols (M = 600 and 2,000)
Aswin Anand Pai et al.
Clinical lymphoma, myeloma & leukemia, 20(2), 130-135 (2019-12-04)
High-dose melphalan (MEL) is the standard conditioning regimen used for autologous stem cell transplantation (ASCT) in patients with multiple myeloma (MM). Generic MEL is routinely used in various transplant centers across the world including ours due to its reduced cost