471240
N-Butyldiethanolamine
≥98.6%
Sinônimo(s):
2,2′-Butyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)butylamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.5 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98.6%
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
pb
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
pf
−70 °C (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-2-3-4-9(5-7-10)6-8-11/h10-11H,2-8H2,1H3
chave InChI
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- new mononuclear [Cu(Hbdea)2]·2Hdnba , dinuclear [Cu2(μ-Hbdea)2(N3)2] and [Cu2(μ-Hbdea)2(pta)2]·2H2O
- 1D polymeric [Cu2(μ-Hbdea)2(μ-tpa)]n·2nH2O copper(II) compounds
- tetranuclear 3d-4f single-molecule magnet (SMM) complexes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
265.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
129.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter