122831
2-Aminobenzyl alcohol
98%
Sinônimo(s):
2-(Hydroxymethyl)aniline
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
162 °C/15 mmHg (lit.)
pf
81-83 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1CO
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
chave InChI
VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?