Documentos
469572
Sigma-Aldrich
Boc-GABA-OH
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
γ-(Boc-amino)butyric acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric acid, Boc-GABA
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCONH(CH2)3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
203.24
Beilstein:
1869578
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-GABA-OH, 97%
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pb
78-82 °C/0.2 mmHg (lit.)
pf
55-57 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-6-4-5-7(11)12/h4-6H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
chave InChI
HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup