15395
Boc-6-Ahx-OH
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
6-(Boc-amino)caproic acid, 6-(Boc-amino)hexanoic acid, Boc-6-aminohexanoic acid
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
35-40 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
chave InChI
RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?