Documentos Principais
47524
Sigma-Aldrich
Fmoc-tBu-Gly-OH
≥98.0%
Sinônimo(s):
Fmoc-L-tert-leucine, Fmoc-Tle-OH
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.403,00
R$ 2.403,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.403,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
353.41
Beilstein:
6662856
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 2.403,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
pf
124-127 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)18(19(23)24)22-20(25)26-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17-18H,12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t18-/m1/s1
chave InChI
VZOHGJIGTNUNNC-GOSISDBHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Boc-Tle-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15451
Boc-Tle-OH
Fmoc-Gly-OH ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
47627
Fmoc-Gly-OH
Fmoc-Aib-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52049
Fmoc-Aib-OH