Documentos Principais
205214
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzylamine hydrochloride
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.197,00
R$ 1.197,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.197,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
222.51
Beilstein:
3693458
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.197,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
274-276 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h1-4H,5,9H2;1H
chave InChI
BVYUYDBWQMSOKM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Bromobenzylamine hydrochloride was used to study the characteristics of C-terminal polyamine modification in the presence of protease and amine[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Toshiyuki Ito et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(10), 1838-1843 (2007-10-06)
We recently reported that C-terminal polyamine modification occurs when proteins are digested with trypsin in the presence of polyamine [Biochem. Biophys. Res. Commun., 356, 159-162 (2007)]. In the present study, the characteristics of this C-terminal modification in the presence of