Documentos Principais
858269
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-methyl ester
99%
Sinônimo(s):
L-Glutamic acid γ-methyl ester
Selecione um tamanho
25 G
R$ 794,00
R$ 794,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 794,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Beilstein:
1725252
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 794,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +29°, c = 2 in 6 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
182 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-11-5(8)3-2-4(7)6(9)10/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
chave InChI
ZGEYCCHDTIDZAE-BYPYZUCNSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)