Documentos Principais
D22401
Sigma-Aldrich
1,8-Diaminooctane
98%
Sinônimo(s):
1,8-Octanediamine, Octamethylenediamine
About This Item
Fórmula linear:
NH2(CH2)8NH2
Número CAS:
Peso molecular:
144.26
Beilstein:
1735426
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystals
p.e.
225-226 °C (lit.)
pf
50-52 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCCCN
InChI
1S/C8H20N2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-10H2
chave InChI
PWGJDPKCLMLPJW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,8-Diaminooctane is generally used as crosslinker or spacer during the synthesis of variety of molecular cages, macrocycles and microporous materials.[1][2][3][4][5]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Solvent-free covalent functionalization of multi-walled carbon nanotubes and nanodiamond with diamines: looking for cross-linking effects.
Basiuk EV, et al
Applied Surface Science, 259, 465-476 (2012)
Template synthesis of Co (II) complexes of tetraazamacrocycles.
Rai PK, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 47(12), 1701-1706 (1992)
Jong-Hun Noh et al.
Current microbiology, 74(12), 1417-1424 (2017-08-22)
The isolated Chryseobacterium ginsengiterrae sp. nov DCY68
Synthesis of New Aza Macrocyclic Diamides 2, 2??Diaminodiphenyl Sulfide Using Crab?Like Method.
Shockravi A and Kamali M
Journal of Heterocyclic Chemistry, 49(3), 499-503 (2012)
Inclusion of a small molecule in a big cage: preparation and structure of catena-[catena-(.alpha.,.omega.-diaminooctane) cadmium-.mu.-tetracyanonickelate]-toluene (1/1).
Hasegawa T, et al.
Inorganic Chemistry, 30(7), 1441-1444 (1991)