Documentos Principais
15387
Sigma-Aldrich
(Boc-Cys-OH)2
≥98% (CE)
Sinônimo(s):
Nα,Nα′-di-Boc-L-cystine
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.036,00
R$ 1.036,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.036,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28N2O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
440.53
Beilstein:
2229312
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.036,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CE)
atividade óptica
[α]20/D −120±3°, c = 2% in acetic acid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H28N2O8S2/c1-15(2,3)25-13(23)17-9(11(19)20)7-27-28-8-10(12(21)22)18-14(24)26-16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3,(H,17,23)(H,18,24)(H,19,20)(H,21,22)/t9-,10-/m0/s1
chave InChI
MHDQAZHYHAOTKR-UWVGGRQHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)