410209
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(R)-Cysteine methyl ester hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Cysteine methyl ester hydrochloride, 98%
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −1.8°, c = 10 in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
142 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
chave InChI
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2