Documentos Principais
47516
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.104,00
R$ 1.104,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.104,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
399.50
Beilstein:
4577031
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 1.104,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)SC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4S/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
chave InChI
IXAYZHCPEYTWHW-IBGZPJMESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
S N McCurdy
Peptide research, 2(1), 147-152 (1989-01-01)
Fmoc-Cys(t-Bu)-OH, Fmoc-Cys(Acm)-OH, and Fmoc-Cys(Trt)-OH exhibit excellent synthesis characteristics when used in Fmoc solid phase peptide synthesis on the Applied Biosystems Model 431A peptide synthesizer. The actual 5% scavenger mixture will vary according to the particular amino acid residues present. As