191760
3,4-Diaminobenzophenone
97%
Sinônimo(s):
4-Benzoyl-o-phenylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
115-117 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1N)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14-15H2
chave InChI
RXCOGDYOZQGGMK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3