Documentos Principais
298034
Sigma-Aldrich
Acetic acid-1-13C,d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
Selecione um tamanho
1 G
R$ 7.183,00
R$ 7.183,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 7.183,00
About This Item
Fórmula linear:
CD313CO2D
Número CAS:
Peso molecular:
65.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 7.183,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite mais informações
densidade de vapor
2.07 (vs air)
pressão de vapor
11.4 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
temperatura de autoignição
800 °F
Lim. expl.
16 %
índice de refração
n20/D 1.3715 (lit.)
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
densidade
1.136 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]O[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3,2+1/hD
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-OIFRIMMXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetic acid-d4 ≥99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
151785
Acetic acid-d4
Pol Arranz-Gibert et al.
Scientific reports, 9(1), 4875-4875 (2019-03-21)
In recent decades, peptide blood-brain barrier shuttles have emerged as a promising solution for brain drugs that are not able to enter this organ. The research and development of these compounds involve the use of in vitro cell-based models of