Documentos Principais
15105
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-ONp
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Boc-L-glutamine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H21N3O7
Número CAS:
Peso molecular:
367.35
Beilstein:
1896303
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H21N3O7/c1-16(2,3)26-15(22)18-12(8-9-13(17)20)14(21)25-11-6-4-10(5-7-11)19(23)24/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H2,17,20)(H,18,22)/t12-/m0/s1
chave InChI
HJMMCTZLXOVMFB-LBPRGKRZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)