Product 145904 should be stored at ambient temperature in a dark place due to its light sensitivity. The Flinn compatibility storage code (TRGS 510) for this item is 11, indicating it is a combustible solid.
145904
Quinine
90%
Sinônimo(s):
6′-Methoxycinchonidine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
90%
atividade óptica
[α]25/D −165°, c = 2 in ethanol
pf
173-175 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
chave InChI
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243) , CYP2C9(1559) , CYP2D6(1565)
rat ... Cyp2d1(266684) , Cyp2d2(25053) , Cyp2d3(24303) , Cyp2d4v1(171522)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
What is the Flinn compatibility storage code and the storage condition for product 145904?
1 answer-