27370
Cinchonine
crystallized, ≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
NSC 6176
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (NT)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +225±5°, c = 0.5% in ethanol
qualidade
crystallized
Impurezas
~15% dihydrocinchonine (HPLC)
pf
260-263 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
chave InChI
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP2D6(1565)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?