22640
Quinine hemisulfate salt monohydrate
BioReagent, suitable for fluorescence, 99.0-101.0%
Sinônimo(s):
Quinine sulfate (2:1) (salt) dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
99.0-101.0%
pf
~225 °C (dec.) (lit.)
fluorescência
λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
adequação
suitable for fluorescence
espectro de atividade do antibiótico
parasites
Modo de ação
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
chave InChI
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3