Documentos Principais
544655
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzenesulfonamide
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 867,00
R$ 867,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 867,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
187.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 867,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
111-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
chave InChI
MSFQEZBRFPAFEX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Methoxybenzenesulfonamide, also known as p-methoxybenzenesulfonamide, is an aromatic sulfonamide. It can undergo polyaddition with vinyloxiranes in the presence of a palladium catalyst.[1]
Aplicação
4-Methoxybenzenesulfonamide may be used in the preparation of S,S-dimethyl-N-p-methoxybenzenesulfonylsulfilimine.[1] It may also be used as a ligand to generate novel bis-tetrahydrofuran–based human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitor.[2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Palladium (0)-catalyzed polyaddition of bifunctional vinyloxirane with nitrogen nucleophiles. Synthesis of polymers containing an allylamine moiety in the main chain and pendant hydroxyl groups.
Koizumi T, et al.
Macromolecules, 36(15), 5882-5884 (2003)
Carbodiimide-sulfoxide reactions. XII. Reactions of sulfonamides.
The Journal of Organic Chemistry, 36(24), 3686-3691 (1971)
Bis-tetrahydrofuran: a privileged ligand for darunavir and a new generation of hiv protease inhibitors that combat drug resistance.
Arun K Ghosh et al.
ChemMedChem, 1(9), 939-950 (2006-08-24)