Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.559 (lit.)
p.e.
110-112 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
cadeia de caracteres SMILES
NCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5,9H2
chave InChI
BJFPYGGTDAYECS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?