C27409
4-Chlorobenzylamine
98%
Sinônimo(s):
(4-Chlorophenyl)methanamine, (4-Chlorophenyl)methylamine, (p-Aminomethyl)phenyl chloride, (p-Chlorophenyl)methylamine, 1-(4-Chlorophenyl)methanamine, 4-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.558 (lit.)
pb
215 °C (lit.)
densidade
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2
chave InChI
YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter