Documentos Principais
159891
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzylamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Beilstein:
1447182
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.547 (lit.)
p.e.
140 °C/37 mmHg (lit.)
densidade
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
chave InChI
GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Methoxybenzylamine was used in the preparation of 6-substituted purines.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Marek Zatloukal et al.
European journal of medicinal chemistry, 61, 61-72 (2012-07-10)
Several inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDKs), including the 2,6,9-trisubstituted purine derivative roscovitine, are currently being evaluated in clinical trials as potential anticancer drugs. Here, we describe a new series of roscovitine derivatives that show increased potency in vitro. The series