Documentos Principais
C27204
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzylamine
95%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
141.60
Beilstein:
907186
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.562 (lit.)
p.e.
103-104 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
chave InChI
KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5