Documentos
362379
Sigma-Aldrich
Methyl trans-3-methoxyacrylate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH=CHCO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
pb
56 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CO\C=C\C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-7-4-3-5(6)8-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
AUTCCPQKLPMHDN-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
Methyl trans-3-methoxyacrylate may be used in the preparation of:
  • 5- hydroxyquinolines
  • 7-hydroxyquinolines
  • methyl 5-methoxyquinoline-3-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Pierre Bohn et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(12), 2612-2618 (2009-06-09)
This work deals with the design of a bio-oxidisable prodrug strategy for the development of new central selective acetylcholinesterase inhibitors. This prodrug approach is expected to reduce peripheral anticholinesterase activity responsible for various side effects observed with presently marketed AChE