Documentos Principais
110671
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpentane
≥99%
Sinônimo(s):
1,1,1-Trimethylbutane
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.413,00
10 G
R$ 2.685,00
R$ 1.413,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.413,00
10 G
R$ 2.685,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730757
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.413,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99%
Lim. expl.
~8.3 %
índice de refração
n20/D 1.382 (lit.)
p.e.
78 °C/743 mmHg (lit.)
densidade
0.674 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-6-7(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
CXOWYJMDMMMMJO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2,2-Dimethylpentane is a component of the corona discharge of a simulated Titan′s atmosphere[1].
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
15.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
R Navarro-Gonzalez et al.
Uchu Seibutsu Kagaku, 12(2), 81-91 (2001-09-07)
The atmosphere of Titan is constantly bombarded by galactic cosmic rays and Saturnian magnetospheric electrons causing the formation of free electrons and primary ions, which are then stabilized by ion cluster formation and charging of aerosols. These charged particles accumulate