densidade de vapor
3.48 (vs air)
pressão de vapor
3.29 psi ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
Lim. expl.
~7 %
índice de refração
n20/D 1.381 (lit.)
pb
80 °C (lit.)
pf
−123 °C (lit.)
densidade
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
chave InChI
BZHMBWZPUJHVEE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup