Documentos
92470
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylhexane
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)CH2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
128.26
Beilstein:
1718781
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.403
pb
125-127 °C (lit.)
densidade
0.716 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-6-8(2)7-9(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
chave InChI
AFTPEBDOGXRMNQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup