M49801
3-Methylhexane
99%
Sinônimo(s):
(±)-3-Methylhexane, 2-Ethylpentane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
2.13 psi ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
536 °F
Lim. expl.
~7 %
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
pb
91 °C (lit.)
pf
−119 °C (lit.)
densidade
0.687 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)CC
InChI
1S/C7H16/c1-4-6-7(3)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
VLJXXKKOSFGPHI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Cu-catalyzed hydrocarboxylation of simple alkanes to corresponding branched monocarboxylic acids in aqueous medium at low-temperature.
- Au-catalyzed oxygenation of alkanes with H2O2 in acetonitrile.
- FeCI3 catalyzed photooxygenation of simple alkanes to corresponding alcohols in presence of atmospheric O2.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup