10930
Arachidic acid
synthetic, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Arachic acid, Arachidinic acid, Eicosanoic acid, Icosanoic acid, NSC 93983
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
qualidade
synthetic
pf
74-76 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
cold water: very slightly soluble
diethyl ether: freely soluble
petroleum ether: freely soluble
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)
chave InChI
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?