Documentos Principais
654787
Sigma-Aldrich
2,3′-Dibromoacetophenone
97%
Sinônimo(s):
α,3′-Dibromoacetophenone, 3-Bromophenacyl bromide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 311,00
R$ 311,00
Previsão de entrega em17 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 311,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4COCH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
277.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 311,00
Previsão de entrega em17 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
47-52 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
chave InChI
MZBXSQBQPJWECM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)