Documentos Principais
101273
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-chloroacetophenone
98%
Sinônimo(s):
ω-Bromo-4-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4COCH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
233.49
Beilstein:
607603
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
93-96 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
chave InChI
FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Daniel I Perez et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(12), 4042-4056 (2011-04-20)
Development of kinase-targeted therapies for central nervous system (CNS) diseases is a great challenge. Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) offers a great potential for severe CNS unmet diseases, being one of the inhibitors on clinical trials for different tauopathies. Following
Shigeo Hayashi et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 846-867 (2014-02-13)
Because of the pivotal role of cyclooxygenase (COX) in the inflammatory processes, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) that suppress COX activities have been used clinically for the treatment of inflammatory diseases/syndromes; however, traditional NSAIDs exhibit serious side-effects such as gastrointestinal damage