Documentos Principais
724653
Sigma-Aldrich
Methyl 4-ethynylbenzoate
≥90%
Sinônimo(s):
4-Ethynylbenzoic acid methyl ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 584,00
R$ 584,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 584,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 584,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥90%
Formulário
solid
pf
88-95 °C
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H8O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h1,4-7H,2H3
chave InChI
JPGRSTBIEYGVNO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)