104353
Tetrafluoro-1,4-benzoquinone
97%
Sinônimo(s):
2,3,5,6-Tetrafluoroquinone, Fluoranil, Tetrafluorobenzoquinone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
183-186 °C (subl.) (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C(F)C(=O)C(F)=C(F)C1=O
InChI
1S/C6F4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
chave InChI
JKLYZOGJWVAIQS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Symmetrical or unsymmetrical ethers by coupling of two alcohols via the oxidation-reduction condensation reaction.[2]
- Azocino[4,3-b]indole scaffold, which is used as an inetermediate to prepare (±)-dasycarpidone.[3]
- Chiral and racemic charge-transfer (CT) complexes with binaphthol.[4]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?