376779
2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane
97%
Sinônimo(s):
(2,3,5,6-Tetrafluoro-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene)dimalononitrile, 7,7,8,8-Tetracyano-2,3,5,6-tetrafluoroquinodimethane, F4TCNQ
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
285-290 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C(F)C(\C(F)=C(F)/C1=C(\C#N)C#N)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C12F4N4/c13-9-7(5(1-17)2-18)10(14)12(16)8(11(9)15)6(3-19)4-20
chave InChI
IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.