101893
Perfluorobenzophenone
98%
Sinônimo(s):
Decafluorobenzophenone, Perfluorobenzophenone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
90-95 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C13F10O/c14-3-1(4(15)8(19)11(22)7(3)18)13(24)2-5(16)9(20)12(23)10(21)6(2)17
chave InChI
WWQLXRAKBJVNCC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?